Tisk…
1,4-Dibromobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 5740 CZK
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibromobenzene 99%
1,4-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
MW: 235.91
Bod varu: 219
Bod tání: 86…89 °C
Hustota: 1.84 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000089
CAS číslo: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03042
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %