1,3-Dibromobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12723.14
A12723.22
A12723.36
A12723.14EA
1880
CZK
A12723.14
A12723.22
A12723.36
1,3-Dibromobenzene ≥97%
1,3-Dibromobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Vzorec:
C₆H₄Br₂ MW: 235,91 g/mol Bod varu: 219…220 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 1,955 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000078 CAS číslo: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 ADR: 9,III |