Tisk…
1,3-Dibromobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186640100 186640500
ACRO186640100EA 1020 CZK
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzene 97%
1,3-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Bod varu: 218…219 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000078
CAS číslo: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %