Tisk…
1,3,5-Tribromobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
161080250 161081000
ACRO161080250EA 1970 CZK
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenzene 98%
1,3,5-Tribromobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…123 °C
Hustota: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000080
CAS číslo: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA