1,2-Dibromobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14765.14
A14765.18
A14765.22
A14765.30
A14765.14EA
2700
CZK
A14765.14
A14765.18
A14765.22
A14765.30
1,2-Dibromobenzene ≥98%
1,2-Dibromobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 583-53-9
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.6110
Odour: Strong
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 970241
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000057
Vzorec:
C₆H₄Br₂ Bod varu: 224…226 °C Bod tání: 4…6 °C Hustota: 1,985 Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000057 CAS číslo: 583-53-9 EINECS: 209-507-3 UN: 3082 ADR: 9,III |