1,2-Dibromobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
348930250
348931000
ACRO348930250EA
3760
CZK
ACRO348930250
ACRO348931000
1,2-Dibromobenzene 98%
1,2-Dibromobenzene
Vzorec:
C₆H₄Br₂ Bod varu: 224 °C (760 mmHg) Bod tání: 4…6 °C Hustota: 1,956 g/cm³ Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000057 CAS číslo: 583-53-9 EINECS: 209-507-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |