Tisk…

1,2,4-Tribromobenzene 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B23778.06 B23778.14
B23778.06EA 1720 CZK
B23778.06 B23778.14
1,2,4-Tribromobenzene 95%
1,2,4-Tribromobenzene

Purity: 95% CAS No.: 615-54-3 Molecular Formula: C6H3Br3 Formula Weight: 314.80 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 110^o(230^oF) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 274-276° Beilstein Reference: 1934823 MDL No.: MFCD00000062

Vzorec: C₆H₃Br₃
Bod varu: 274…276 °C
Bod tání: 41…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000062
CAS číslo: 615-54-3
EINECS: 210-433-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR