1,2,4,5-Tetrabromobenzene ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13539.09
L13539.18
L13539.09EA
1320
CZK
L13539.09
L13539.18
1,2,4,5-Tetrabromobenzene ≥94%
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Purity: 94%
CAS No.: 636-28-2
Molecular Formula: C6H2Br4
Formula Weight: 393.70
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 1365830
Vzorec:
C₆H₂Br₄ Bod tání: 175…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000063 CAS číslo: 636-28-2 EINECS: 211-253-3 |