Tisk…
1,2,4,5-Tetrabromobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
352400250 352401000
ACRO352400250EA 2550 CZK
ACRO352400250 ACRO352401000
1,2,4,5-Tetrabromobenzene 97%
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₄
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000063
CAS číslo: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 183 °C
GC ≥96.0 %