Tisk…
9,10-Diphenylanthracene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 2880 CZK
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracene for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Vzorec: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Bod varu: 485 °C (1013 hPa)
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001253
CAS číslo: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol