9,10-Diphenylanthracene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15714.03
A15714.06
A15714.14
A15714.03EA
2270
CZK
A15714.03
A15714.06
A15714.14
9,10-Diphenylanthracene ≥99%
9,10-Diphenylanthracene
Purity: 99%
CAS No.: 1499-10-1
Molecular Formula: C26H18
Formula Weight: 330.43
Odour: Odourless
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 1914010
MDL No.: MFCD00001253
Vzorec:
C₂₆H₁₈ Bod varu: 485 °C (1013 hPa) Bod tání: 248…254 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001253 CAS číslo: 1499-10-1 EINECS: 216-105-1 |