Tisk…
9,10-Diphenylanthracene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
117200010 117200050 117200250
ACRO117200010EA 2640 CZK
ACRO117200010 ACRO117200050 ACRO117200250
9,10-Diphenylanthracene 98%
9,10-Diphenylanthracene
Vzorec: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Bod varu: 485 °C (1013 hPa)
Bod tání: 248…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001253
CAS číslo: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
HPLC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %