9,10-Dimethylanthracene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22458.03
B22458.06
B22458.03EA
3680
CZK
B22458.03
B22458.06
9,10-Dimethylanthracene ≥99%
9,10-Dimethylanthracene
Purity: 99%
CAS No.: 781-43-1
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1909028
Vzorec:
C₁₆H₁₄ Bod varu: 371 °C (1013 hPa) Bod tání: 182…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001262 CAS číslo: 781-43-1 EINECS: 212-308-4 |