Tisk…
9,10-Dimethylanthracene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
115970010 115972500
ACRO115970010EA 4050 CZK
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Dimethylanthracene 97%
9,10-Dimethylanthracene
Vzorec: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001262
CAS číslo: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test