Tisk…
9-Methylanthracene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 3190 CZK
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracene 99%
9-Methylanthracene
Vzorec: C₁₅H₁₂
MW: 192.26
Bod varu: 196…197 °C (12 mmHg)
Bod tání: 76…79 °C
Hustota: 1.06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001261
CAS číslo: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %