9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
188180025
188180100
ACRO188180025EA
2550
CZK
ACRO188180025
ACRO188180100
9-(Chloromethyl)anthracene 98+%
9-(Chloromethyl)anthracene
Vzorec:
C₁₅H₁₁Cl Bod varu: 371 °C (1013 hPa) Bod tání: 136…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001263 CAS číslo: 24463-19-2 EINECS: 246-274-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to golden Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 141 °C |
HPLC | ≥98.0 % |