Tisk…
Antracen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
10580-100G 10580-25G
SIAL10580-100GEA 14690 CZK
SIAL10580-100G SIAL10580-25G
Antracen, Sigma-Aldrich®
Antracen
Vzorec: C₁₄H₁₀
Bod varu: 340 °C (1013 hPa)
Bod tání: 111…112 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001240
CAS číslo: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM