Antracen ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17261.0B
A17261.0I
A17261.0BEA
7690
CZK
A17261.0B
A17261.0I
Antracen ≥97%
Antracen
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Vzorec:
C₁₄H₁₀ Bod varu: 340…342 °C Bod tání: 213…216 °C Hustota: 1,250 Bod vzplanutí: 121 °C (249 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS číslo: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,682 |