Antracen ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10203.14
A10203.22
A10203.36
A10203.14EA
1460
CZK
A10203.14
A10203.22
A10203.36
Antracen ≥99%
Antracen
Purity: 99%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 214-218°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Vzorec:
C₁₄H₁₀ Bod varu: 340…342 °C Bod tání: 214…218 °C Hustota: 1,250 Bod vzplanutí: 121 °C (249 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS číslo: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,682 |