Tisk…
Tiron
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 2140 CZK
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Vzorec: C₆H₄Na₂O₈S₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149531
CAS číslo: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %