Tisk…
Antracen 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
104860050 104861000 104860025 104860100 104865000
ACRO104860050EA 806 CZK
ACRO104860050 ACRO104861000 ACRO104860025 ACRO104860100 ACRO104865000
Antracen 99%
Anthracene
Vzorec: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 340 °C (760 mmHg)
Bod tání: 215…218 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001240
CAS číslo: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to green-beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
GC ≥98.5 %
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %