Tisk…
Rukavice chemicky odolné, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 1250 CZK
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Rukavice chemicky odolné, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*
Rukavice
Rukavice JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* chrání proti kyselinám, žíravinám, bázím, rozpouštědlům a dalším vodným roztokům.
  • Zdrsněné konečky prstů a dlaně pro lepší držení předmětů
  • Zdokonalená bavlněná podšívka pro lepší komfort
  • Schválen styk s potravinami v USA, Kanadě a Evropě
Díky složení z modifikovaného nitrilu jsou jednoruké rukavice více trvanlivé, mají vyšší chemickou odolnost, tudíž jsou vhodné pro zpracování chemikálií a rafinaci olejů, montáž a lakování automobilů, obrábění pomocí řezného oleje a chladících prostředků a zpracování potravin.
Certifikace: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Schválen styk s potravinami