Tisk…
Stripy 8 PCR zkumavek s samostatnými stripy víček
Dodavatel: Brand
781326 781327
731-0208EA 7570 CZK
731-0208 731-0209
Stripy 8 PCR zkumavek s samostatnými stripy víček
Zkumavky Zkumavky pro PCR
PP. 8 spojených 0,2 ml zkumavek a samostatných klenutých nebo plochých víček ve stripech po 8.
  • Ploché uzávěry jsou vhodné pro real-time PCR (qPCR)
  • Snadné otevírání a zavírání bez použití nářadí
  • Zkumavky mají na jednom konci přidržovací pásek a krycí pásy mají na straně každého uzávěru malý okraj pro opatrné otevírání bez kontaminace
  • Bez DNázy, RNázy a DNA
Barva: Čirá