9,10-Dibromoanthracene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12680.14
L12680.06
L12680.22
L12680.14EA
3510
CZK
L12680.14
L12680.06
L12680.22
9,10-Dibromoanthracene ≥98%
9,10-Dibromoanthracene
Purity: 98%
CAS No.: 523-27-3
Molecular Formula: C14H8Br2
Formula Weight: 336.04
Melting Point: 222-223° subl.
Beilstein Reference: 1912109
Merck Reference: 14,3018
MDL No.: MFCD00001244
Vzorec:
C₁₄H₈Br₂ Bod varu: 427 °C (1013 hPa) Bod tání: 222…223 °C (subl.) Hustota: 1,981 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001244 CAS číslo: 523-27-3 EINECS: 208-342-4 Merck Index: 14,3018 |