Tisk…
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyne
A14013.06 A14013.14
A14013.06EA 2780 CZK
A14013.06 A14013.14
3,3-Dimethyl-1-butyne ≥98%
3,3-Dimethyl-1-butyne
Purity: 98% CAS No.: 917-92-0 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3745 Odour: Recognizable Melting Point: -78° Boiling Point: 37-38° Beilstein Reference: 1697100 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008852
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 37…38 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,671
Bod vzplanutí: <–34 °C (–29 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008852
CAS číslo: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II