Tisk…

3,3-Dimethyl-1-butyne 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3,3-Dimethylbutyne

223440050 223440250
ACRO223440050EA 2630 CZK
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimethyl-1-butyne 98%
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 33…38 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Bod vzplanutí: –034 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008852
CAS číslo: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR