Tisk…
4-Octyne 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dipropylacetylene
223520100 223520500
ACRO223520100EA 2060 CZK
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octyne 98+%
4-Octyne
Vzorec: C₈H₁₄
MW: 110.2
Bod varu: 131…132 °C (760 mmHg)
Bod tání: –103 °C
Hustota: 0.7509
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009471
CAS číslo: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %