3-Hexyne ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L02682.06
L02682.14
L02682.06EA
1110
CZK
L02682.06
L02682.14
3-Hexyne ≥99%
3-Hexyne
Purity: 99%
CAS No.: 928-49-4
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1731158
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009381
Vzorec:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Bod varu: 80…82 °C Bod tání: –61,5 °C Hustota: 0,721 Bod vzplanutí: –10 °C (14 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009381 CAS číslo: 928-49-4 EINECS: 213-173-4 UN: 3295 ADR: 3,II |