Tisk…
3-Hexyne 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
308120250 308120050
ACRO308120250EA 3680 CZK
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 81…82 °C
Bod tání: –61,5 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Bod vzplanutí: –14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009381
CAS číslo: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %