2-Pentyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02973.06
L02973.14
L02973.06EA
1440
CZK
L02973.06
L02973.14
2-Pentyne ≥98%
2-Pentyne
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Vzorec:
C₅H₈ Bod varu: 55…56 °C Bod tání: –109 °C Hustota: 0,710 Bod vzplanutí: –20 °C (–4 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009380 CAS číslo: 627-21-4 EINECS: 210-989-2 UN: 3295 ADR: 3,II |