Tisk…
2-Butyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13823.06 A13823.14 A13823.22
A13823.06EA 2320 CZK
A13823.06 A13823.14 A13823.22
2-Butyne ≥98%
2-Butyne
Purity: 98% CAS No.: 503-17-3 Molecular Formula: CH3C≡CCH3 Formula Weight: 54.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -49°(-56°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Recognizable Melting Point: -32° Boiling Point: 24-27° Beilstein Reference: 1361340 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009275
Vzorec: C₄H₆
Bod varu: 24…27 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,690
Bod vzplanutí: –49 °C (–56 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009275
CAS číslo: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 3295
ADR: 3,I