Tisk…
2-Butyne 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
135140010 135140050
ACRO135140010EA 1190 CZK
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butyne 98%
2-Butyne
Vzorec: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Bod varu: 27 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009275
CAS číslo: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %