1-Undecyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
L02883.09
L02883.18
L02883.04
L02883.09EA
5530
CZK
L02883.09
L02883.18
L02883.04
1-Undecyne ≥97%
1-Undecyne
Purity: 97%
CAS No.: 2243-98-3
Molecular Formula: C11H20
Formula Weight: 152.28
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -25°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 1740043
MDL No.: MFCD00015063
Vzorec:
C₁₁H₂₀ MW: 152,28 g/mol Bod varu: 196 °C Bod tání: –25 °C Hustota: 0,770 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015063 CAS číslo: 2243-98-3 EINECS: 218-825-1 |