Tisk…
1-Tridecyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L02481.03EA 1810 CZK
L02481.03 L02481.06
1-Tridecyne ≥97%
1-Tridecyne
Purity: 97%
CAS No.: 26186-02-7
Molecular Formula: C13H24
Formula Weight: 180.34
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-118°/10mm
Beilstein Reference: 1744658
MDL No.: MFCD00015074
Vzorec: C₁₃H₂₄
MW: 180,33 g/mol
Bod varu: 116…118 °C (10 mmHg)
Bod tání: 2,5 °C
Hustota: 0,780
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 26186-02-7
EINECS: 247-511-7