Tisk…
1-Pentyne 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 3040 CZK
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Vzorec: C₅H₈
Bod varu: 40 °C
Bod tání: 106…105 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: <–34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009469
CAS číslo: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %