Tisk…
1-Octyne 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223510250 223511000
ACRO223510250EA 1760 CZK
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octyne 99%
1-Octyne
Vzorec: C₈H₁₄
MW: 110.2
Bod varu: 127…128 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.74 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009546
CAS číslo: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %