Tisk…
1-Hexyne 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
329900250 329901000 329905000
ACRO329900250EA 1490 CZK
ACRO329900250 ACRO329901000 ACRO329905000
1-Hexyne 98%
1-Hexyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 71…72 °C (760 mmHg)
Bod tání: –132 °C
Hustota: 0,71 g/cm³
Bod vzplanutí: –021 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009504
CAS číslo: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %