Tisk…
1-Decyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 916 CZK
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Decyne 98%
1-Decyne
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138.25
Bod varu: 174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.766
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009576
CAS číslo: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %