Tisk…
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
152720500 152722500
ACRO152720500EA 1190 CZK
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
3,3-Dimethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 41 °C (760 mmHg)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,65 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008853
CAS číslo: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %