Tisk…
2-methyl-2-buten ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
86262-1L-F 86262-250ML-F 86262-50ML-F
SIAL86262-1L-FEA 11200 CZK
SIAL86262-1L-F SIAL86262-250ML-F SIAL86262-50ML-F
2-methyl-2-buten ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 35…38 °C (lit.)
Bod tání: –124 °C
Hustota: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009276
CAS číslo: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649