Tisk…
2-methyl-2-buten 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
126490250 126492500
ACRO126490250EA 1480 CZK
ACRO126490250 ACRO126492500
2-methyl-2-buten 99+%
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Bod varu: 39 °C (1013 hPa)
Bod tání: –134 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009276
CAS číslo: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN: 2460
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00649
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %