Tisk…
2-Methyl-1-pentene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127400100 127400500
ACRO127400100EA 2210 CZK
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Methyl-1-pentene 99%
2-Methyl-1-pentene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 62 °C (1013 hPa)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,68 g/cm³
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009405
CAS číslo: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %