2-Ethyl-1-butene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11553.06
L11553.14
L11553.06EA
1860
CZK
L11553.06
L11553.14
2-Ethyl-1-butene ≥97%
2-Ethyl-1-butene
Purity: 97%
CAS No.: 760-21-4
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: -132°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1697102
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009341
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 63…64 °C Bod tání: –132 °C Hustota: 0.688 Bod vzplanutí: –26 °C (–14 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009341 CAS číslo: 760-21-4 EINECS: 212-078-5 UN: 3295 ADR: 3 II |