Tisk…
2,4-Dimethyl-1-pentene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B20002.09 B20002.88
B20002.09EA 16890 CZK
B20002.09 B20002.88
2,4-Dimethyl-1-pentene ≥99%
2,4-Dimethyl-1-pentene
Purity: 99% CAS No.: 2213-32-3 Molecular Formula: C7H14 Formula Weight: 98.19 Flash Point: -16°(-27°F) Refractive Index: 1.3995 Boiling Point: 81° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039854
Vzorec: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 81 °C
Bod tání: –124,1 °C
Hustota: 0,69
Bod vzplanutí: –16 °C (3,2 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039854
CAS číslo: 2213-32-3
EINECS: 218-665-2
UN: 3295
ADR: 3,II