Tisk…
2,4,4-Trimethyl-2-pentene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20773.14 B20773.22
B20773.14EA 5220 CZK
B20773.14 B20773.22
2,4,4-Trimethyl-2-pentene ≥97%
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Purity: 97% CAS No.: 107-40-4 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: -1°(29°F) Refractive Index: 1.4160 Melting Point: -106° Boiling Point: 103-105° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008902
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 103…105 °C
Bod tání: –106 °C
Hustota: 0,720
Bod vzplanutí: –1 °C (29 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008902
CAS číslo: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 3295
ADR: 3,II