Tisk…
2,4,4-Trimethyl-2-pentene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162631000 162630050
ACRO162631000EA 13830 CZK
ACRO162631000 ACRO162630050
2,4,4-Trimethyl-2-pentene 98%
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Bod tání: –106 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008902
CAS číslo: 107-40-4
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %