Tisk…
2,4,4-Trimethyl-1-pentene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140181000 140185000
ACRO140181000EA 5630 CZK
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimethyl-1-pentene 99%
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Vzorec: C₈H₁₆
MW: 112.22
Bod varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 0.7 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008855
CAS číslo: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)