2,3-Dimethyl-2-butene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
156590250
156591000
156595000
ACRO156590250EA
2120
CZK
ACRO156590250
ACRO156591000
ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-butene 98%
2,3-Dimethyl-2-butene
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 73 °C (760 mmHg) Bod tání: –75 °C Hustota: 0,7 g/cm³ Bod vzplanutí: –16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008897 CAS číslo: 563-79-1 EINECS: 209-263-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |