Tisk…
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
140130050 140130250
ACRO140130050EA 3900 CZK
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Vzorec: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –109,9 °C
Hustota: 0,7 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008850
CAS číslo: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %