Tisk…
3-Chloro-2-methylpropene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 1010 CZK
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Chloro-2-methylpropene for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-methylpropene
Vzorec: C₄H₇Cl
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000953
CAS číslo: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02167
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C